Få mere at vide
3-Thiophenecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30453379
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30453379 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30453379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3448352.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Molekylær formel C5 H4 O2 S
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1ccsc1
IUPAC navn thiophen-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Formel vægt 127.9932