Få mere at vide
3-Thiophenecarboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 10047252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10047252 1 g Glasflaske 1g
10563211 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10047252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-13-1
Molekylær formel C5H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00005467
InChI nøgle YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC navn thiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CSC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenecarboxylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137°C to 139°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 18, 292
Fieser 01,1012
Merck Index 15, 9430
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.3g/L (25°C)
Formel vægt 128.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiophenecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.