Få mere at vide
3-Thiophenecarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30455288
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30455288 5 g
1 options
Artikelnummer. 30455288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3448455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Molekylær formel C5H4OS
Mængde 5 g
Synonym 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
SMIL O=CC1=CSC=C1
IUPAC navn Thiophen-3-karbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 112.15
Formel vægt 112