Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Thiophenecarbonitrile |
| Navn note | 94% |
| CAS | 1641-09-4 |
| CAS min % | 92.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 82°C (10.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Thiophenecarbonitrile
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.