Få mere at vide
3-thiopheneboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051961 1 g Glasflaske 1g
10623942 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345660010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6165-69-1 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6165-69-1
Molekylær formel C4H5BO2S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00151851
InChI nøgle QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
PubChem CID 581760
IUPAC navn thiophen-3-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiopheneboronic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162°C to 167°C
Farve Grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 127.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiopheneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.