Få mere at vide
3-Thiopheneacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11435173
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435173 5 g 5g
11445173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12805.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13781-53-8 | C6H5NS | 123.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13781-53-8
Molekylær formel C6H5NS
Molekylvægt (g/mol) 123.17
MDL nummer MFCD00005471
InChI nøgle GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetonitrile, thiophene-3-acetonitrile, 2-thiophen-3-yl acetonitrile, 3-thienylacetonitrile, 3-cyanomethylthiophene, 3-thiophene acetonitrile, thien-3-ylacetonitrile, 2-3-thienyl acetonitrile, thiophen-3-acetonitrile, 2-3-thienyl ethanenitrile
PubChem CID 83730
IUPAC navn 2-thiophen-3-ylacetonitril
SMIL N#CCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiopheneacetonitrile
Tæthed 1.08
Kogepunkt 240°C to 242°C
Flammepunkt 119°C (246°F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 107774
Formel vægt 123.18
Procent renhed 98%