Få mere at vide
3-Thiopheneacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11493464
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493464 100 g 100g
11473464 5 g 5g
11483464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10700.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3-Thiopheneeddikesyre blev brugt i et-trins, størrelseskontrolsyntese af guldnanopartikler. Det blev også brugt til fremstilling af guld-nanopartikler dækket med 3-thiopheneeddikesyre (3-TAA) via borhydrid-reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Thiopheneeddikesyre blev brugt i et-trins, størrelseskontrolsyntese af guldnanopartikler. Det blev også brugt til fremstilling af guld-nanopartikler dækket med 3-thiopheneeddikesyre (3-TAA) via borhydrid-reduktion.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6964-21-2
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.172
MDL nummer MFCD00005473
InChI nøgle RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
IUPAC navn 2-thiophen-3-yleddikesyre
SMIL C1=CSC=C1CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiopheneacetic acid
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Kogepunkt 129°C (2.5 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 113622
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%