Få mere at vide
3-Thiopheneacetic acid, 98%
Artikelnummer. 10216980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10216980 10 g Glasflaske 10g
10246260 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205370100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6964-21-2
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.17
MDL nummer MFCD00005473
InChI nøgle RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
IUPAC navn 2-thiophen-3-yleddikesyre
SMIL C1=CSC=C1CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiopheneacetic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 18, IV, 4066
Formel vægt 142.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiopheneacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.