Få mere at vide
3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid, Mikromol
Beskrivelse
3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid |
| CAS | 5928-51-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Thiophenepropanoic acid, 2-Thiophenepropionic acid (6CI,7CI,8CI), 3-(2-Thienyl)propanoic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propanoic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propionic acid, beta-(2-Thienyl)propionic acid, Eprosartan Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)CCc1cccs1 |
| Vis mere |