Få mere at vide
3-Thiophen-2-yl-piperazin-1-carboxylsyreethylester, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 85803-50-5 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C11H16N2O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | ethyl 3-thiophen-2-yl piperazine-1-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-1-carboxylate, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20amyi, ethyl 3-2-thienyl piperazinecarboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-carboxylate, 3-thien-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acidethyl ester, 3-thiophen-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylate |
| InChI nøgle | YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCNC(C1)C2=CC=CS2 |
| IUPAC navn | ethyl-3-thiophen-2-ylpiperazin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.321 |
| Vis mere |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?