Få mere at vide
3-Thienylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15239746 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15239746 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15239746 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451450100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thienylmethylamine
CAS 27757-86-4
Kogepunkt 102.0°C (15.0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C5H7NS
Mængde 10 g
Synonym 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
InChI nøgle DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CSC=C1CN
IUPAC navn thiophen-3-ylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 113.18
PubChem CID 2776381
Formel vægt 113.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thienylmethylamine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.