Få mere at vide
3-Thienylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334232
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10334232 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10394322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10011744 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334232 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13113CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27757-86-4
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.178
MDL nummer MFCD01529872
InChI nøgle DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
IUPAC navn thiophen-3-ylmethanamin
SMIL C1=CSC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thienylmethylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 113.18
Procent renhed 97%