Få mere at vide
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Thienylboronic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 127.96 |
| Procent renhed | 97% |