Få mere at vide
3-Thien-3-ylanilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10612875 5 g 5g
10563135 250 mg 250mg
10225324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48414DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 161886-96-0
Molekylær formel C10H9NS
Molekylvægt (g/mol) 175.25
MDL nummer MFCD06740169
InChI nøgle SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
PubChem CID 4130337
SMIL NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thien-3-ylaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 3-thiophen-3-ylanilin
Formel vægt 175.25
Procent renhed 97%