Få mere at vide
3-Thien-2-ylbenzonitril 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644405
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10644405 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10644405 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44516DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thien-2-ylbenzonitrile
CAS 380626-35-7
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H7NS
MDL nummer MFCD02323389
Mængde 1 g
Synonym 3-thien-2-ylbenzonitrile, 3-thiophen-2-yl benzonitrile, 3-2-thienyl benzonitrile, 3-thiophen-2-yl-benzonitrile, 3-2-thienyl benzenecarbonitrile
InChI nøgle DIILPQRSOQWSCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=CS1
IUPAC navn 3-thiophen-2-ylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 185.24
PubChem CID 4645033
Formel vægt 185.25
Procent renhed 97%