Få mere at vide
3-(tetrazol-5-yl)phenylboronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11916761 1 g 1g
11926761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445560010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 775351-30-9 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775351-30-9
Molekylær formel C7H7BN4O2
Molekylvægt (g/mol) 189.97
MDL nummer MFCD11044436
InChI nøgle XMJKBDSKRITXBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenyl-boronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-2h-tetrazol-5-yl phenyl, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl-boronic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, acmc-209pal
PubChem CID 46737996
IUPAC navn [3-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.97
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.