Få mere at vide
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy) prop-1-en-1-ylboronsyre pinacolester, 90%
Artikelnummer. 11946151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946151 5 g 5g
11926151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445540050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 642066-70-4 | C14H25BO4 | 268,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642066-70-4
Molekylær formel C14H25BO4
Molekylvægt (g/mol) 268.16
MDL nummer MFCD03788736
InChI nøgle MHSOBXCZCRNELG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl oxy oxane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-oxan-2-yloxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 53406456
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(oxan-2-yloxy)prop-1-enyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CCOC1CCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Kogepunkt 79 °C (0,1 Torr)
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 268.16
Procent renhed 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.