Få mere at vide
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651103
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10651103 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10304532 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10651103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09269EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 90322-18-2
Molekylær formel C8H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00121811
InChI nøgle ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
IUPAC navn 3-(oxolan-2-ylmethylamino)propaannitril
SMIL N#CCCNCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
CAS min % 97.0
Mængde 10 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%