Få mere at vide
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304532
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10304532 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10651103 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10304532 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09269DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 90322-18-2
Molekylær formel C8H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00121811
InChI nøgle ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
IUPAC navn 3-(oxolan-2-ylmethylamino)propaannitril
SMIL N#CCCNCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%