Få mere at vide
3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol |
| CAS | 106862-82-2 |
| Molekylær formel | C25H32O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O3/c1-3-25(26)14-12-22-21-9-7-17-16-18(28-23-6-4-5-15-27-23)8-10-19(17)20(21)11-13-24(22,25)2/h1,8,10,16,20-23,26H,4-7,9,11-15H2,2H3/t20-,21-,22+,23?,24+,25+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC5CCCCO5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-(oxan-2-yloxy)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.53 |
| Formel vægt | 380.2351 |