missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-tert-Butylthio-2-cyanopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-tert-Butylthio-2-cyanopyridine |
| CAS | 178811-40-0 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2S/c1-10(2,3)13-9-5-4-6-12-8(9)7-11/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)Sc1cccnc1C#N |
| IUPAC navn | 3-tert-butylsulfanylpyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.28 |
| Formel vægt | 192.0721 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?