Få mere at vide
3-tert-Butylthio-2-carboxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-tert-Butylthio-2-carboxypyridine |
| CAS | 178811-41-1 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-10(2,3)14-7-5-4-6-11-8(7)9(12)13/h4-6H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)Sc1cccnc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-tert-butylsulfanylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.28 |
| Formel vægt | 211.0667 |