missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol |
| CAS | 73842-99-6 |
| Molekylær formel | C9 H22 O2 Si |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO |
| IUPAC navn | 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.36 |
| Formel vægt | 190.1389 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?