Få mere at vide
3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanal, TRC
Artikelnummer. 30328965
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328965 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6915655G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanal
CAS 89922-82-7
Molekylær formel C9 H20 O2 Si
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h7H,6,8H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC=O
IUPAC navn 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropanal
Molekylvægt (g/mol) 188.34
Formel vægt 188.1233