Få mere at vide
3-(tert-butyldimethylsiloxy)thiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364006 5 g 5g
11354006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17238.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 216393-56-5 | Molekylformel: C12H20OSSi | Molekylvægt: 240,44 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 216393-56-5
Molekylær formel C12H20OSSi
Molekylvægt (g/mol) 240.44
MDL nummer MFCD01318115
InChI nøgle KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
PubChem CID 21976868
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
IUPAC navn 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybenzenthiol
Formel vægt 240.44
Procent renhed 95%