Få mere at vide
3-(tert-butyldimethylsiloxy)thiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354006 1 g 1g
11364006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17238.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 216393-56-5 | Molecular Formula: C12H20OSSi | Molecular Weight: 240.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216393-56-5
Molekylær formel C12H20OSSi
Molekylvægt (g/mol) 240.44
MDL nummer MFCD01318115
InChI nøgle KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
PubChem CID 21976868
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Brydningsindeks 1.521
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
IUPAC navn 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzen-1-thiol
Formel vægt 240.44
Procent renhed 95%