Få mere at vide
3-tert-Butyldimethylsiloxy-4-methoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-tert-Butyldimethylsiloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 97315-18-9 |
| Molekylær formel | C14H22O3Si |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-4-methoxy-benzaldehyde, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde, NSC 620549 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-13-9-11(10-15)7-8-12(13)16-4/h7-10H,1-6H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.41 |