Få mere at vide
3-tert-butyl-p-hydroxyanisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole |
| CAS | 121-00-6 |
| Molekylær formel | C11 H16 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-p-methoxyphenol, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 3-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 4-Methoxy-2-tert-butylphenol, 4-Methoxy-6-tert-butylphenol, o-tert-Butyl-p-methoxyphenol, tert-Butyl-2-methoxy-4-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-4-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.115 |