missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[(tert-Butyl)lsilyl]oxy]-5-hydroxy-benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(((tert-Butyl)lsilyl)oxy)-5-hydroxy-benzenemethanol |
| CAS | 641571-45-1 |
| Molekylær formel | C13H22O3Si |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O3Si/c1-13(2,3)17(4,5)16-12-7-10(9-14)6-11(15)8-12/h6-8,14-15H,9H2,1-5H3 |
| SMIL | OC1=CC(CO)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| IUPAC navn | 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.4 |
| Formel vægt | 254.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?