Få mere at vide
3-tert-butyl-5-chloro-6-hydroxymethyluracil (6-desmethyl-6-hydroxymethyl terbacil), TRC
Artikelnummer. 30180112
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180112 50 mg
30179727 10 mg
30180094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB99709550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25546-02-5
Molekylær formel C9 H13 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 232.6641
Synonym Uracil, 3-tert-butyl-5-chloro-6-(hydroxymethyl)- (8CI), 5-Chloro-3-(1,1-dimethylethyl)-6-(hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 3-tert-Butyl-5-chloro-6-hydroxymethyluracil
IUPAC navn 3-tert-butyl-5-chloro-6-(hydroxymethyl)-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL CC(C)(C)N1C(=O)NC(=C(Cl)C1=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbacil-hydroxymethyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13ClN2O3/c1-9(2,3)12-7(14)6(10)5(4-13)11-8(12)15/h13H,4H2,1-3H3,(H,11,15)
Formel vægt 232.0615