Få mere at vide
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 98%
Artikelnummer. 11984751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11984751 500 g 500g
11351473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439695000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 121-00-6 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-00-6
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.25
InChI nøgle MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 66.0°C
Farve White
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formel vægt 180.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Waxy Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.