Få mere at vide
3-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3 |
| Formel vægt | 178.0994 |