missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30410225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410225 5 g
30418259 1 g
30415740 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1357155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24623-65-2
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.22
Synonym 3-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-tert-butylbenzaldehyde, 3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3-t-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-tert-Butylsalicylaldehyde
IUPAC navn 3-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
SMIL CC(C)(C)c1cccc(C=O)c1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3
Formel vægt 178.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.