Få mere at vide
3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15229796 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229796 5 g 5g
15239796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229796 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175277-11-9 | C9H14N2O2 | 182.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-11-9
Molekylær formel C9H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.22
InChI nøgle SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid
Smeltepunkt 151.0°C to 154.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 182.22
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.