Få mere at vide
3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10375202
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10375202 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10734023 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
11386945 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10375202 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03149DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-11-9
Molekylær formel C9H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.223
InChI nøgle SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 182.22
Procent renhed 95%