Få mere at vide
3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702113
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702113 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10468192 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10377544 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00494DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 118430-73-2
Molekylær formel C8H15N3
Molekylvægt (g/mol) 153.23
MDL nummer MFCD00068002
InChI nøgle XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMIL CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-amin
Formel vægt 153.23
Procent renhed 97%