missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol |
| CAS | 74338-98-0 |
| Molekylær formel | C7H16O3 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1-(tert-Butoxy)glycerol, 1-tert-Butoxypropane-2,3-diol, 3-(tert-Butoxy)propane-1,2-diol, 3-(tert-Butyloxy)-1,2-propanediol, 3-tert-Butoxy-1,2-propanediol, Glycerol 1-Mono-tert-butyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OCC(O)CO |
| IUPAC navn | 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.1099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?