missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3-Sulfooxy)-Allocholic Acid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30420622
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420622 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS44315025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-Sulfooxy)-Allocholic Acid Disodium Salt
CAS 58822-34-7
Molekylær formel C24H38O8S • 2Na
Mængde 25 mg
Synonym Cholic acid 3-sulfate (disodium salt)
InChI formel InChI=1S/C24H40O8S.2Na/c1-13(4-7-21(27)28)16-5-6-17-22-18(12-20(26)24(16,17)3)23(2)9-8-15(32-33(29,30)31)10-14(23)11-19(22)25;;/h13-20,22,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
SMIL O[C@H]1[C@@]2([H])[C@@]3([H])[C@@]([C@@](CC3)([H])[C@H](C)CCC(O[Na])=O)([C@H](C[C@]2([H])[C@@]4([C@@](C[C@@H](CC4)OS(=O)(O[Na])=O)([H])C1)C)O)C
IUPAC navn sodium (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-(sulfonatooxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 532.6
Formel vægt 532.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.