Få mere at vide
3-Sulfolene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 77-79-2 |
| Smeltepunkt | 62°C to 65°C |
| Tæthed | 1.31 g/cm3 at 15.6°C |
| MDL nummer | MFCD00005481 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone, 3-Sulfolene |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.15 |
| Grad | Research |