Få mere at vide
3-sulfolen, 98%
Beskrivelse
Det er en kilde til cisoid-butadien til Diels-Alder-reaktioner. Dette kemikalie er også en bekvem kilde til svovldioxid. Det er et opløsningsmiddel, der anvendes i den petrokemiske industri til udvinding af aromater fra kulbrintestrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er en kilde til cisoid butadien til Diels-Alder reaktioner. Dette kemikalie er også en bekvem kilde til svovldioxid. Det er et opløsningsmiddel, der anvendes i den petrokemiske industri til udvinding af aromater fra kulbrintestrømme.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, benzen, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Sulfolene |
| Smeltepunkt | 63 °C til 67 °C |
| Tæthed | 1.314 |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 107004 |
| Merck Index | 14,8956 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, benzen, ether. |
| Formel vægt | 118.15 |
| Procent renhed | 98% |