Få mere at vide
3-Sulfolene, 98%
Artikelnummer. 11319459
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
5000g
500g
Artikelnummer. 11319459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13887.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
Det er en kilde til cisoid-butadien til Diels-Alder-reaktioner. Dette kemikalie er også en bekvem kilde til svovldioxid. Det er et opløsningsmiddel, der anvendes i den petrokemiske industri til udvinding af aromater fra kulbrintestrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en kilde til cisoid butadien til Diels-Alder reaktioner. Dette kemikalie er også en bekvem kilde til svovldioxid. Det er et opløsningsmiddel, der anvendes i den petrokemiske industri til udvinding af aromater fra kulbrintestrømme.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, benzen, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-79-2
Molekylær formel C4H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 118.15
MDL nummer MFCD00005481
InChI nøgle MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC navn 2,5-dihydrothiophen-1,1-dioxid
SMIL C1C=CCS1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Sulfolene
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Tæthed 1.314
Flammepunkt 112°C (233°F)
Mængde 500 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Formel vægt 118.15
Procent renhed 98%