Få mere at vide
3-sulfolen, 98%
Artikelnummer. 11309459
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309459 100 g 100g
11319459 500 g 500g
11431588 1000 g 1000g
11441588 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11309459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13887.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118,15 g/mol
Det er en kilde til cisoid-butadien til Diels-Alder-reaktioner. Dette kemikalie er også en bekvem kilde til svovldioxid. Det er et opløsningsmiddel, der anvendes i den petrokemiske industri til udvinding af aromater fra kulbrintestrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en kilde til cisoid butadien til Diels-Alder reaktioner. Dette kemikalie er også en bekvem kilde til svovldioxid. Det er et opløsningsmiddel, der anvendes i den petrokemiske industri til udvinding af aromater fra kulbrintestrømme.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, benzen, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-79-2
Molekylær formel C4H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 118.15
MDL nummer MFCD00005481
InChI nøgle MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC navn 2,5-dihydrothiophen-1,1-dioxid
SMIL C1C=CCS1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Sulfolene
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Tæthed 1.314
Flammepunkt 112°C (233°F)
Mængde 100 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Formel vægt 118.15
Procent renhed 98%