missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30132506
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132506 10 g
30004437 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68916510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5330-48-3
Molekylær formel C7 H5 O4 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 208.17
Synonym m-Benzaldehydesulfonic Acid Sodium Salt, 3-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Sodium 3-Formylbenzenesulfonate;
IUPAC navn sodium;3-formylbenzenesulfonate
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(C=O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formel vægt 207.9806
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.