Få mere at vide
3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, 97+%
Artikelnummer. 15455275
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455275 100 mg 100mg
15445275 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54807.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92921-24-9 | C16H17N2NaO9S | 436.367 g/mol
3-Sulfo-N-succinimidyl-4-(maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylatnatriumsalt er et tværbindingsreagens, der inkorporerer en udvidet spacer med amin- og sulfhydrylreaktivitet. Typisk koblet initialt til molekyler indeholdende primære aminer ved amidbindinger bufret ved pH 7,5 (6,5-8,5). Anden kobling specifik for molekyler indeholdende fri sulfhydryl ved thioetherbinding bufret ved pH 6,8 (6,5-7,0). Anvendelig til fremstilling af enzymimmunkonjugater og haptenbærermolekylekonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Sulfo-N-succinimidyl-4-(maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylatnatriumsalt er et tværbindingsreagens, der inkorporerer en udvidet spacer med amin- og sulfhydrylreaktivitet. Typisk koblet initialt til molekyler indeholdende primære aminer ved amidbindinger bufret ved pH 7,5 (6,5-8,5). Anden kobling specifik for molekyler indeholdende fri sulfhydryl ved thioetherbinding bufret ved pH 6,8 (6,5-7,0). Anvendelig til fremstilling af enzymimmunkonjugater og haptenbærermolekylekonjugater.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,5 mg
/ml) og dimethylformamid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92921-24-9
Molekylær formel C16H17N2NaO9S
Molekylvægt (g/mol) 436.367
MDL nummer MFCD00054978
InChI nøgle VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sulfo-smcc, sodium 1-4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarbonyl oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, sulfo-smcc sodium, 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-n-hydroxysuccinimide ester sodium salt, 3-sulfo-n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-trans-smcc, sulfo-smcc crosslinker, sulfo-n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-smcc sodium salt, bicl207
PubChem CID 4618794
IUPAC navn natrium;1-[4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexancarbonyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
SMIL C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CC(C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.5mg/ml) and dimethyl formamide.
Formel vægt 436.37
Procent renhed ≥98%