missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Sulfino-DL-valine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Sulfino-DL-valine |
| CAS | 98462-04-5 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Sulfinovaline, Sulbactam EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C(N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.21 |
| Formel vægt | 181.0409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?