Få mere at vide
3-Sulfino-D-valine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| CAS | 23315-18-6 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Sulfino-D-valine (ACI), Valine','3-sulfino-','D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.21 |
| Formel vægt | 181.0409 |