missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Sulfanylhexyl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30413679
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413679 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6891055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136954-20-6
Molekylær formel C8H16O2S
Molekylvægt (g/mol) 176.28
Synonym 3-Mercapto-1-hexanol 1-Acetate
IUPAC navn 3-sulfanylhexyl acetate
SMIL CCCC(S)CCOC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Sulfanylhexyl Acetate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
Formel vægt 176.0871
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.