Få mere at vide
Masterflex™ 3-stop rør, Tygon LMT-55
Slangestørrelse:
ID 0,38 mm
ID 1,52 mm
ID 1,75 mm
ID 1,85 mm
ID 2,06 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Til brug med pumper, der inkorporerer kassetter i pumpehovedets design.
- Farvekodede stop.
- Billig all-around slange til almindelige laboratorieapplikationer.
- Gennemsigtig.
- Modstandsdygtig over for næsten alle uorganiske kemikalier.
- Glat poleret indervæg.
- Lav gaspermeabilitet.
- Ikke-aldrende og ikke-oxiderende.
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Lilla-lilla |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.06 mm |
| Materiale | Tygon LMT-55 |
| Samlet længde (metrisk) | 406.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieapplikationer, pumper med kassetter i pumpehoveddesign |
| Emballagemængde | 12/Pk |
| Modstandsegenskaber | Syrer: Gode, Alkaliske opløsninger: Gode, Opløsningsmidler: Ikke anbefalet, Tryk: Rimelig, Vakuum: Gode, tyktflydende medier: Fremragende, Sterile medier: Begrænset |
| Slangestørrelse | ID 2,06 mm |
| Farve | Klarhed |