Få mere at vide
Masterflex™ 3-stop rør, Tygon LMT-55
Slangestørrelse:
ID 0,38 mm
ID 1,52 mm
ID 1,75 mm
ID 1,85 mm
ID 2,06 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Til brug med pumper, der inkorporerer kassetter i pumpehovedets design.
- Farvekodede stop.
- Billig all-around slange til almindelige laboratorieapplikationer.
- Gennemsigtig.
- Modstandsdygtig over for næsten alle uorganiske kemikalier.
- Glat poleret indervæg.
- Lav gaspermeabilitet.
- Ikke-aldrende og ikke-oxiderende.
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Grøn-grøn |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.85 mm |
| Materiale | Tygon LMT-55 |
| Samlet længde (metrisk) | 406.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieapplikationer, pumper med kassetter i pumpehoveddesign |
| Emballagemængde | 12/Pk |
| Modstandsegenskaber | Syrer: Gode, Alkaliske opløsninger: Gode, Opløsningsmidler: Ikke anbefalet, Tryk: Rimelig, Vakuum: Gode, tyktflydende medier: Fremragende, Sterile medier: Begrænset |
| Slangestørrelse | ID 1,85 mm |
| Farve | Klarhed |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu