Få mere at vide
Masterflex™ 3-stop rør, PharMed Ismaprene
Slangestørrelse:
ID 1,42 mm
ID 2,54 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Anbefales til cellekulturer og væv.
- Ideel til produktionsfiltrering, fermentering og bioreaktorproceslinjer.
- Meget lang levetid.
- Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk.
- Uigennemtrængelig for normalt lys og UV-stråling.
- Velegnet til medicinske produkter og fødevarer.
- Lav partikelafskæring.
- Kan autoklaveres gentagne gange.
- Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering.
- Møder USP klasse VI, FDA og NSF kriterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600; amerikansk farmakopé klasse VI, NSF opført (Standard 51) |
| Farvekode | Lilla-Orange |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.54 mm |
| Materiale | PharMed Ismaprene |
| Samlet længde (metrisk) | 400 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | −60 °C |
| Emballagemængde | 6/Pk |
| Modstandsegenskaber | Syrer: Gode, Alkaliske opløsninger: Gode, Opløsningsmidler: Ikke rec., Tryk: Ikke rec., Vakuum: Fremragende, Viskøse medier: Gode, Sterile medier: Fremragende |
| Slangestørrelse | ID 2,54 mm |
| Vis mere |